Print…
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-3-formylindole, 6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
B2778-1G B2778-5G
TCIAB2778-1GEA 41 EUR
TCIAB2778-1G TCIAB2778-5G
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC, azoto total)
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₆BrNO
Número MDL : MFCD00792689
Número CAS: 17826-04-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 206.0 deg-C