Print…
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde ≥96.0% (por GC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2773-1G B2773-5G
TCIAB2773-1GEA 59 EUR
TCIAB2773-1G TCIAB2773-5G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde ≥96.0% (por GC, nitrogênio total)
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Fórmula: C₉H₆BrNO
Número MDL : MFCD05864695
Número CAS: 98600-34-1
Encomendar
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 177.0 and le 183.0 deg-C