Print…
4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2755-25G B2755-5G
TCIAB2755-25GEA 96 EUR
TCIAB2755-25G TCIAB2755-5G
4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₇H₆F₄N₂O₂S
Número CAS: 100478-25-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %