Print…
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2740-5G B2740-25G
TCIAB2740-5GEA 21 EUR
TCIAB2740-5G TCIAB2740-25G
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97.0% (por GC)
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₃H₂₃NO₄
Ponto de ebulição: 140°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01763998
Número CAS: 142851-03-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %