Print…
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
B2728-25G B2728-500G
TCIAB2728-25GEA 37 EUR
TCIAB2728-25G TCIAB2728-500G
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene
Fórmula: C₂₄H₁₄N₂O₂
Número MDL : MFCD00357168
Número CAS: 5089-22-5
EINECS: 225-803-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C