Print…
Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B2716-25G B2716-500G
TCIAB2716-25GEA 16 EUR
TCIAB2716-25G TCIAB2716-500G
Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (por GC)
Bis(2-butoxyethyl)adipate
Fórmula: C₁₈H₃₄O₆
Ponto de ebulição: 217°C
Ponto de Fusão: –34°C
Ponto de Inflamação: 199°C
Número CAS: 141-18-4
EINECS: 205-466-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %