Print…
4,4'-Bis(9H-carbazol-9-yl)biphenyl ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: CBP, 4,4'-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl, 4,4-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1-biphenyl
B2713-1G B2713-5G
TCIAB2713-1GEA 58 EUR
TCIAB2713-1G TCIAB2713-5G
4,4'-Bis(9H-carbazol-9-yl)biphenyl ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
4,4'-Bis(9H-carbazol-9-yl)biphenyl
Fórmula: C₃₆H₂₄N₂
Ponto de Fusão: 283°C
Número MDL : MFCD00093417
Número CAS: 58328-31-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %