Print…
N-(4-Bromophenyl)phthalimide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2707-25G B2707-5G
TCIAB2707-25GEA 274 EUR
TCIAB2707-25G TCIAB2707-5G
N-(4-Bromophenyl)phthalimide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
N-(4-Bromophenyl)phthalimide
Fórmula: C₁₄H₈BrNO₂
Número MDL : MFCD00047301
Número CAS: 40101-31-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 209.0 deg-C