Print…
9,9-Bis(4-amino-3-methylphenyl)fluorene ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(2-methylaniline), 2,2'-Dimethyl-4,4'-(9-fluorenylidene)dianiline, 4,4'-(9-Fluorenylidene)di-o-toluidine
B2693-25G B2693-5G
TCIAB2693-25GEA 166 EUR
TCIAB2693-25G TCIAB2693-5G
9,9-Bis(4-amino-3-methylphenyl)fluorene ≥98.0% (por análise titulométrica)
9,9-Bis(4-amino-3-methylphenyl)fluorene
Fórmula: C₂₇H₂₄N₂
Peso Molecular: 376.50 g/mol
Número MDL : MFCD04038168
Número CAS: 107934-60-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 236.0 deg-C