Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrachloroferrate(III)
B2672-25G B2672-5G
TCIAB2672-25GEA 303 EUR
TCIAB2672-25G TCIAB2672-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroferrate
Fórmula: C₈H₁₅Cl₄FeN₂
Número MDL : MFCD08276298
Número CAS: 359845-21-9
Encomendar
Appearance Yellow to Brown to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %