1,3,5-Benzenetrithiol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B2656-1G
B2656-5G
TCIAB2656-1GEA
261
EUR
TCIAB2656-1G
TCIAB2656-5G
1,3,5-Benzenetrithiol ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Benzenetrithiol
Fórmula:
C₆H₆S₃ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número CAS:
38004-59-0 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |
Solubility in Acetone | almost transparency |