Print…
Bis(4-fluorophenyl)ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-Oxybis(fluorobenzene), 4,4'-Difluorodiphenyl Ether
B2648-1G B2648-5G
TCIAB2648-1GEA 29 EUR
TCIAB2648-1G TCIAB2648-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether ≥98.0% (por GC)
Bis(4-fluorophenyl)ether
Fórmula: C₁₂H₈F₂O
Ponto de ebulição: 240°C
Número MDL : MFCD00013552
Número CAS: 330-93-8
EINECS: 206-358-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %