Print…
2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: BIPHEP, 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl
B2630-1G B2630-100MG
TCIAB2630-1GEA 143 EUR
TCIAB2630-1G TCIAB2630-100MG
2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl ≥98.0% (por GC)
2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl
Fórmula: C₃₆H₂₈P₂
Peso Molecular: 522.57 g/mol
Número MDL : MFCD03094574
Número CAS: 84783-64-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C