Print…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phosphorous Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphonate, Phosphonic Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester
B2627-25G B2627-5G
TCIAB2627-25GEA 126 EUR
TCIAB2627-25G TCIAB2627-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite ≥94.0% (por GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite
Fórmula: C₄H₅F₆O₃P
Ponto de ebulição: 44°C
Ponto de Inflamação: 76°C
Número MDL : MFCD00063314
Número CAS: 92466-70-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %