Print…
3-Bromo-4-formylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
B2624-1G B2624-5G
TCIAB2624-1GEA 29 EUR
TCIAB2624-1G TCIAB2624-5G
3-Bromo-4-formylpyridine ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-4-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄BrNO
Número MDL : MFCD05864506
Número CAS: 70201-43-3
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C