Print…
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Butoxybenzenesulphonyl chloride, 4-Butoxybenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Butoxyphenylsulphonyl chloride
B2587-1G B2587-5G
TCIAB2587-1GEA 32 EUR
TCIAB2587-1G TCIAB2587-5G
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₃ClO₃S
Ponto de ebulição: 121°C
Ponto de Fusão: 19°C
Número MDL : MFCD00052344
Número CAS: 1138-56-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %