Print…
3-Bromoisobutyric acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B2571-25G B2571-5G
TCIAB2571-25GEA 200 EUR
TCIAB2571-25G TCIAB2571-5G
3-Bromoisobutyric acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromoisobutyric acid
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Número MDL : MFCD01310530
Número CAS: 56970-78-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %