Print…
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
B2541-5G B2541-25G
TCIAB2541-5GEA 63 EUR
TCIAB2541-5G TCIAB2541-25G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥99.0% (por análise titulométrica)
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₂HF₆NO₄S₂
Peso Molecular: 281.143 g/mol
Ponto de ebulição: 92°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00214154
Número CAS: 82113-65-3
UN: 3261
ADR: 8 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e290b7344142481afc55942e4d85587c49a5ee&vid=91e290b7344142481afc55942e4d85587c49a5ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %