Print…
2,2'-Bipyrimidyl ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Dipyrimidyl, 2,2'-Bipyrimidine
B2496-1G B2496-200MG
TCIAB2496-1GEA 130 EUR
TCIAB2496-1G TCIAB2496-200MG
2,2'-Bipyrimidyl ≥95.0% (por GC)
2,2'-Bipyrimidyl
Fórmula: C₈H₆N₄
Ponto de Fusão: 113°C
Número MDL : MFCD00014600
Número CAS: 34671-83-5
EINECS: 252-137-2
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %