Print…
2,2'-Biimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2487-1G B2487-5G
TCIAB2487-1GEA 67 EUR
TCIAB2487-1G TCIAB2487-5G
2,2'-Biimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,2'-Biimidazole
Fórmula: C₆H₆N₄
Ponto de Fusão: 300°C
Número MDL : MFCD00047014
Número CAS: 492-98-8
EINECS: 207-768-8
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %