Print…
2-(Benzyloxy)acetaldehyde ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Benzyloxy)acetaldehyde, Benzyloxyacetaldehyde
Estabilização: Stabilised with catechol
B2481-1G B2481-5G
TCIAB2481-1GEA 37 EUR
TCIAB2481-1G TCIAB2481-5G
2-(Benzyloxy)acetaldehyde ≥95.0% (por GC) estabilizada
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 120°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191779
Número CAS: 60656-87-3
EINECS: 262-349-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a33b68e80496aa957b9e42cad9c68346b485b2d&vid=1a33b68e80496aa957b9e42cad9c68346b485b2d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %