Print…
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,4-Phenylenebis(trimethylsilane)
B2463-5G B2463-25G
TCIAB2463-5GEA 28 EUR
TCIAB2463-5G TCIAB2463-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (por GC)
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene
Fórmula: C₁₂H₂₂Si₂
Peso Molecular: 222.48 g/mol
Ponto de ebulição: 194°C
Ponto de Fusão: 97.5
Número MDL : MFCD00015592
Número CAS: 13183-70-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C