Print…
Bis(4-biphenylyl)amine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Di([1,1'-biphenyl]-4-yl)amine, 4,4'-Iminobis(biphenyl), Bis-biphenyl-4-yl-amine
B2429-1G B2429-5G
TCIAB2429-1GEA 21 EUR
TCIAB2429-1G TCIAB2429-5G
Bis(4-biphenylyl)amine ≥98.0% (por GC)
Bis(4-biphenylyl)amine
Fórmula: C₂₄H₁₉N
Peso Molecular: 321.42 g/mol
Número MDL : MFCD08276279
Número CAS: 102113-98-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C