Print…
Acetato de 2-metilbutilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Acetic acid 2-Methylbutyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W364401-1KG-K W364401-4KG-K W364401-9KG-K
SIALW364401-1KG-KEA 105 EUR
SIALW364401-1KG-K SIALW364401-4KG-K SIALW364401-9KG-K
Acetato de 2-metilbutilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de 2-metilbutilo
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 140…142 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040494
Número CAS: 624-41-9
EINECS: 210-843-8
UN: 1104
ADR: 3,III