Print…
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Benzyl N-Boc-L-aspartate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid 1-Benzyl Ester, BOC-L-Aspartic acid 1-benzyl ester, N-Boc-L-aspartic Acid 1-Benzyl Ester, Boc-Asp-OBzl, Boc-Asp-Obzl
B2408-25G B2408-5G
TCIAB2408-25GEA 162 EUR
TCIAB2408-25G TCIAB2408-5G
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Fórmula: C₁₆H₂₁NO₆
Peso Molecular: 323.35 g/mol
Número MDL : MFCD00065563
Número CAS: 30925-18-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -26.0 deg (C=1, MeOH)