Print…
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
B2383-25G B2383-5G
TCIAB2383-25GEA 348 EUR
TCIAB2383-25G TCIAB2383-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97.0% (por GC)
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Fórmula: C₄₄H₃₂P₂
Peso Molecular: 622.67 g/mol
Ponto de Fusão: 282°C
Número MDL : MFCD00010805
Número CAS: 98327-87-8
Merck Index: 14,01223
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %