Print…
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(4-(tert-butyl)phenyl)iodonium hexafluorophosphate(V)
B2380-1G B2380-5G
TCIAB2380-1GEA 54 EUR
TCIAB2380-1G TCIAB2380-5G
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
Fórmula: C₂₀H₂₆F₆IP
Número MDL : MFCD06797070
Número CAS: 61358-25-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %