Print…
3-Bromo-3,3-difluoropropene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,3-Difluoro-3-bromopropene
B2333-1G B2333-5G
TCIAB2333-1GEA 168 EUR
TCIAB2333-1G TCIAB2333-5G
3-Bromo-3,3-difluoropropene ≥95.0% (por GC)
3-Bromo-3,3-difluoropropene
Fórmula: C₃H₃BrF₂
Peso Molecular: 156.96 g/mol
Ponto de ebulição: 42°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042185
Número CAS: 420-90-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %