Print…
Ethyl-9-bromononanoate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-Bromononanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 9-bromononanoate
B2324-1G B2324-5G
TCIAB2324-1GEA 128 EUR
TCIAB2324-1G TCIAB2324-5G
Ethyl-9-bromononanoate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-9-bromononanoate
Fórmula: C₁₁H₂₁BrO₂
Ponto de ebulição: 180°C
Número MDL : MFCD06797065
Número CAS: 28598-81-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dbb3b90de863cac5e62b0f45d606c113a806b95&vid=9dbb3b90de863cac5e62b0f45d606c113a806b95&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %