Print…
2-Ethylhexyl acetate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14342.1000 8.14342.0250
8.14342.1000EA 58.6 EUR
8.14342.1000 8.14342.0250
2-Ethylhexyl acetate para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl acetate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 198
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0.8726 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00027249
Número CAS: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Merck Index: 12,06860
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -92 °C
Molar Mass 172.26 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.28 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4204 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.76 - 8.14 %(V)
Density 0.872 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 268 °C