Print…
4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Tetra-tert-butyl(tetrahydroxy)tetrasulphonylcalix[4]arene, 15,35,55,75-Tetra-tert-butyl-12,32,52,72-tetrahydroxy-2,4,6,8-tetrathia-1,3,5,7(1,3)-tetrabenzenacyclooctaphane 2,2,4,4,6,6,8,8-octaoxide
B2312-1G B2312-5G
TCIAB2312-1GEA 145 EUR
TCIAB2312-1G TCIAB2312-5G
4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene ≥98.0% (por HPLC)
4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene
Fórmula: C₄₀H₄₈O₁₂S₄
Número MDL : MFCD06797060
Número CAS: 204190-49-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%