Print…
4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene ≥94.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-tert-Butyl-1-(Ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene, Tetra-tert-butyl[tetrakis(ethoxycarbonylmethoxy)]tetrathiacalix[4]arene
B2310-1G B2310-5G
TCIAB2310-1GEA 54 EUR
TCIAB2310-1G TCIAB2310-5G
4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene ≥94.0% (por HPLC)
4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene
Fórmula: C₅₆H₇₂O₁₂S₄
Número MDL : MFCD06797059
Número CAS: 210706-03-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%