2-Ethylhexyl acetate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
B23257.AK
B23257.AU
B23257.AKEA
27.6
EUR
B23257.AK
B23257.AU
2-Ethylhexyl acetate ≥99%
2-Ethylhexyl acetate
Purity: 99%
CAS No.: 103-09-3
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1758321
Merck Reference: 14,6763
MDL No.: MFCD00027249
Fórmula:
C₁₀H₂₀O₂ Peso Molecular: 172.27 g/mol Ponto de ebulição: 199…200 °C Ponto de Fusão: –45 °C Densidade: 0.870 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00027249 Número CAS: 103-09-3 EINECS: 203-079-1 Merck Index: 12,06860 |