Print…
1-[Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylbis(trifluoromethanesulphonyl)methane, alpha,alpha-Bis(trifluoromethanesulphonyl)-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
B2291-1G B2291-100MG
TCIAB2291-1GEA 484 EUR
TCIAB2291-1G TCIAB2291-100MG
1-[Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-[Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
Fórmula: C₉HF₁₁O₄S₂
Peso Molecular: 446.21 g/mol
Número MDL : MFCD04117910
Número CAS: 405074-81-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency