Print…
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
B2289-1G B2289-25G B2289-5G
TCIAB2289-1GEA 42 EUR
TCIAB2289-1G TCIAB2289-25G TCIAB2289-5G
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Fórmula: C₇H₁₄BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02683428
Número CAS: 39684-80-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %