Print…
trans,trans-1,5-Bis(4-fluorophenyl)-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (1E,4E)-1,5-Bis(4-fluorophenyl)penta-1,4-dien-3-one, trans,trans-Bis(4-fluorobenzylidene)acetone, trans,trans-Bis(4-fluorobenzal)acetone, trans,trans-Bis(4-fluorostyryl) Ketone
B2283-25G B2283-5G
TCIAB2283-25GEA 284 EUR
TCIAB2283-25G TCIAB2283-5G
trans,trans-1,5-Bis(4-fluorophenyl)-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (por HPLC)
trans,trans-1,5-Bis(4-fluorophenyl)-1,4-pentadien-3-one
Fórmula: C₁₇H₁₂F₂O
Peso Molecular: 270.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00298485
Número CAS: 53369-00-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C