Print…
2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone ≥96.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,6-Bis(4-fluorobenzal)cyclohexanone
B2282-25G B2282-5G
TCIAB2282-25GEA 211 EUR
TCIAB2282-25G TCIAB2282-5G
2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone ≥96.0% (por HPLC)
2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone
Fórmula: C₂₀H₁₆F₂O
Peso Molecular: 310.34 g/mol
Número MDL : MFCD00112608
Número CAS: 62085-74-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%