Print…
1,2-Bis(3-indenyl)ethane ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,3'-Ethylenebis(1H-indene), 1,2-Di(1H-inden-3-yl)ethane
B2281-1G B2281-5G
TCIAB2281-1GEA 22 EUR
TCIAB2281-1G TCIAB2281-5G
1,2-Bis(3-indenyl)ethane ≥98.0% (por HPLC)
1,2-Bis(3-indenyl)ethane
Fórmula: C₂₀H₁₈
Peso Molecular: 258.36 g/mol
Número MDL : MFCD00191814
Número CAS: 18657-57-3
Encomendar
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 121.0 to 126.0 deg-C