Print…
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
B2280-100MG B2280-500MG
TCIAB2280-100MGEA 162 EUR
TCIAB2280-100MG TCIAB2280-500MG
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (por HPLC)
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate)
Fórmula: C₃₄H₂₈F₁₂N₄P₂
Ponto de Fusão: 154°C
Número MDL : MFCD06797055
Número CAS: 134815-78-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %