Print…
3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl alcohol ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B2246-1G B2246-5G
TCIAB2246-1GEA 73 EUR
TCIAB2246-1G TCIAB2246-5G
3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl alcohol ≥94.0% (por GC)
3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₂₅H₂₈O₇
Número MDL : MFCD03844779
Número CAS: 176650-92-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal