3-(Boc-amino)propylbromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(tert-Butoxycarbonylamino)propyl bromide, 3-(Boc-amino)propyl bromide, tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)carbamate, N-(3-Bromopropyl)carbamic acid tert-Butyl ester
B2234-1G
B2234-5G
TCIAB2234-1GEA
44
EUR
TCIAB2234-1G
TCIAB2234-5G
3-(Boc-amino)propylbromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-(Boc-amino)propylbromide
Fórmula:
C8H16BrNO2 Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD02683429 Número CAS: 83948-53-2 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 36.0 to 41.0 deg-C |