Print…
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2192-1G B2192-5G
TCIAB2192-1GEA 71 EUR
TCIAB2192-1G TCIAB2192-5G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Fórmula: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
Número MDL : MFCD03844773
Número CAS: 59831-02-6
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %