Print…
1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)isopropanolamine
B2180-25G B2180-5G
TCIAB2180-25GEA 319 EUR
TCIAB2180-25G TCIAB2180-5G
1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol ≥93.0% (por GC)
1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
Fórmula: C₇H₁₇NO₃
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Inflamação: 113°C
Número MDL : MFCD00009725
Número CAS: 6712-98-7
EINECS: 229-764-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 93.0 %