Print…
Boc-b-Alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B2176-25G B2176-5G
TCIAB2176-25GEA 51 EUR
TCIAB2176-25G TCIAB2176-5G
Boc-b-Alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Boc-b-Alanine
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Número MDL : MFCD00037291
Número CAS: 3303-84-2
EINECS: 221-979-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C