Print…
Boc-D-Alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
B2175-25G B2175-5G
TCIAB2175-25GEA 77 EUR
TCIAB2175-25G TCIAB2175-5G
Boc-D-Alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Boc-D-Alanine
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Número MDL : MFCD00063123
Número CAS: 7764-95-6
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +27.0 deg (C=2, AcOH)