Print…
Ethyl 2-(2-Benzothiazolyl)acetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B2168-5G B2168-1G
TCIAB2168-5GEA 107 EUR
TCIAB2168-5G TCIAB2168-1G
Ethyl 2-(2-Benzothiazolyl)acetate ≥95.0% (por GC)
Ethyl 2-(2-Benzothiazolyl)acetate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂S
Ponto de ebulição: 145°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00546397
Número CAS: 29182-42-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61e15eecbae0e70ef78e1bd801d2d4c87cb1d1f7&vid=61e15eecbae0e70ef78e1bd801d2d4c87cb1d1f7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %