Print…
2-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
B2147-5G B2147-25G
TCIAB2147-5GEA 57 EUR
TCIAB2147-5G TCIAB2147-25G
2-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Bromophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈BrClN₂
Número MDL : MFCD00012926
Número CAS: 50709-33-6
EINECS: 256-728-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water (Vaporization methoed) max. 5.0 %