Print…
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Bromovaleraldehyde Ethylene Acetal
B2128-25G B2128-5G
TCIAB2128-25GEA 522 EUR
TCIAB2128-25G TCIAB2128-5G
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane ≥95.0% (por GC)
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₇H₁₃BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093454
Número CAS: 87227-41-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %