Print…
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]pyridine-2-carboxylic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação) reagente para aplicação do método de quiralidade de exciton
Fornecedor: TCI
B2124-1G B2124-100MG
TCIAB2124-1GEA 598 EUR
TCIAB2124-1G TCIAB2124-100MG
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]pyridine-2-carboxylic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação) reagente para aplicação do método de quiralidade de exciton
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₄
Número MDL : MFCD02093452
Número CAS: 260970-57-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %