Print…
3,5-Bis[3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy]benzyl bromide ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Bis(3,5-dibenzyloxybenzyloxy)benzyl Bromide
B2118-1G B2118-5G
TCIAB2118-1GEA 189 EUR
TCIAB2118-1G TCIAB2118-5G
3,5-Bis[3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy]benzyl bromide ≥97.0% (por HPLC)
3,5-Bis[3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy]benzyl bromide
Fórmula: C₄₉H₄₃BrO₆
Peso Molecular: 807.78 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093449
Número CAS: 129536-41-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C